Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Autoclavable Breather Bag for Isolators
Diese selbstabdichtenden Entlüftungsbeutel verfügen über ein Abzieh- und Aufhängeloch aus Chevron, mit dem sich der zuvor dampfsterilisierte Beutel in einem Isolator für die VHP-Dekontamination der Außenverpackung aufhängen lässt.
Marke: Keystone Cleanroom Products™ BBMGTVKSS0713HH
1464.69 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Tyvek™ and polyethylene film construction for high strength and exceptional microbial barrier does not absorb or adsorb VHP
- Designed for steam sterilization, but also works with gamma irradiation, EtO and VHP
- Fiber-free peelable seals
- High clarity for product visibility
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
- Works with both Impulse and Continuous Band Sealers
- Improves the efficiency of Parts Preparation Department
Spezifikation
Autoklavierbar | |
2,26 l | |
Selbstversiegelnd | |
Ja | |
Tyvek | |
203 μm | |
Dampf, EtO, Gammastrahlung, VHP | |
13 in. | |
7 in. |
76,4 oz. | |
COC | |
Weiß | |
Isolator | |
Unsteril | |
Ja | |
8 mil | |
33 cm | |
17,8 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
30Stunden
1Minuten
22Sekunden
17Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %