Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Autoclavable Breather Bag for Isolators
Diese selbstabdichtenden Entlüftungsbeutel verfügen über ein Abzieh- und Aufhängeloch aus Chevron, mit dem sich der zuvor dampfsterilisierte Beutel in einem Isolator für die VHP-Dekontamination der Außenverpackung aufhängen lässt.
Marke: Keystone Cleanroom Products™ BBMGTVKSS0308HH
Beschreibung
- Die Tyvek™ und Polyethylen-Folienkonstruktion sorgt für hohe Festigkeit , bietet eine außergewöhnliche Mikrobenbarriere und adsorbiert kein VHP
- Konzipiert für die Dampfsterilisation, funktioniert aber auch mit Gammabestrahlung, EtO und VHP
- Fusselfreie, abziehbare Dichtungen
- Hochgradig durchsichtig, damit Produkte gut sichtbar sind
- Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
- In einer ISO 6-konformen Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
- Funktioniert sowohl mit Puls- oder Dauer-Bandhitzeversiegelungsgerät
- Verbessert die Effizienz der Teilevorbereitungsabteilung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0,6 l | |
Selbstversiegelnd | |
Ja | |
Tyvek | |
203 μm | |
Dampf, EtO, Gammastrahlung, VHP | |
8 in. | |
3 in. |
20,2 oz. | |
COC | |
Weiß | |
Isolator | |
Unsteril | |
Ja | |
8 mil | |
20,3 cm | |
7,6 cm |