Learn More
Molecular Probes™ Annexin-V-Konjugate für die Apoptose-Detektion
Erkennen Sie frühe Phasen der Apoptose mittels Durchflusszytometrie mit dem eigenständigen Alexa Fluor, APC, Pacific Blue, PE, FITC und Biotin-Konjugaten.
Marke:  Molecular Probes™ A13199
621.36 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10267242
  • 932.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Annexin V, FITC-Konjugat (ersetzt Annexin V01, Annexin V013, PHN1010, PHN1008)
Enthält 1 Fläschchen Annexin V, FITC-Konjugat.
Im Kühlschrank (2  bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
494/518
Grün
FITC
500 μL
Annexin V-Konjugat
488
100
Nasseis
Durchflusszytometer
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2896578 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 Catalog NumberA13199
Chargennummer2775982 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2023 Catalog NumberA13199
Chargennummer2633277 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/03/2023 Catalog NumberA13199
Chargennummer2403688 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2021 Catalog NumberA13199
Chargennummer2291574 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/03/2021 Catalog NumberA13199
Name des Produkts
Molecular Probes™ Annexin-V-Konjugate für die Apoptose-Detektion > 500 μl