Learn More
Molecular Probes™ Annexin-V-Konjugate für die Apoptose-Detektion
Erkennen Sie frühe Phasen der Apoptose mittels Durchflusszytometrie mit dem eigenständigen Alexa Fluor, APC, Pacific Blue, PE, FITC und Biotin-Konjugaten.
Marke:  Molecular Probes™ A35108
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10267452
  • 694.00 CHF / 1 Stück
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Annexin V, Alexa Fluor 555-Konjugat
Enthält 1 Fläschchen Annexin V, Alexa Fluor 555 Konjugat.
Im Kühlschrank (2  bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
555/565
Orange
Alexa Fluor 555
500 μL
Annexin V-Konjugat
532, 561
100
Nasseis
Durchflusszytometer
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3086969 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog NumberA35108
Chargennummer2876701 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2024 Catalog NumberA35108
Chargennummer2800314 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2023 Catalog NumberA35108
Chargennummer2685327 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2023 Catalog NumberA35108
Chargennummer2615863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2023 Catalog NumberA35108
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Annexin-V-Konjugate für die Apoptose-Detektion > 500 μl