Learn More
Invitrogen™ RNaseAlert™ QC System v2
Erkennt RNase-Aktivität in einem praktischen und empfindlichen Fluorometrie-Assay mit Echtzeit-Ergebnissen
Marke: Invitrogen™ 4479769
Beschreibung
Das RNaseAlert™ QC-System v2 erkennt RNase-Aktivität in einem praktischen und empfindlichen fluorometrischen Assay, der Ergebnisse in Echtzeit liefert. Diese neue Version enthält ein empfindlicheres Substrat, das ∼∽60 % empfindlicher ist als die vorherige Version. Das Kit enthält ausreichend Reagenzien für 5 x 96 (480) High-Throughput-Assays.
- Erkennt ca. 0,3 pg RNase A mit einem Fluorometer
- Einfacher, gerader, 30-minütiger Assay
- Überwachen Sie die RNase-Aktivität während der Proteinaufreinigung in Säulenfraktionen
- Zur quantitativen Erkennung von RNasen und DNasen in derselben Probe mit dem DNaseAlert™ QC-System
- Kompatibel mit dem DNaseAlert QC-System
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine RNA-Aufreinigung, PCR und Echtzeit-PCR, RNA-Extraktion, Echtzeit-PCR (qPCR), Total-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus flüssigen Proben (z. B. Serum, Virus), Transkriptom-RNA-Isolation, mRNA-Isolation, microRNA-Isolation
Spezifikation
Bei -20 °C lagern: 5 Röhrchen mit RNaseAlert™ Substrat v2 5 ml 10x RNaseAlert Lab Test Buffer 500 µl RNase A Bei Raumtemperatur lagern: 250 ml RNaseZap™ Lösung Bei jeder Temperatur lagern: 50 ml nukleasefreies Wasser |
|
RNase-Kontrollreagenz | |
RNA-Extraktion |
480 reactions | |
RNaseAlert™ |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- RNaseAlert QC System v2
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Nonylphenol ethoxylates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.