Learn More
Invitrogen™ DynaMag™-96 Magnet mit Seitenrand
Optimiert, um alle Arten von Dynabeads in Multiwell-Platten an die Seiten zu ziehen
Marke: Invitrogen™ 12027
1266.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1345.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: ein Magnet
Beschreibung
Für die Verwendung mit Dynabeads mit einem Durchmesser im Bereich von 1 bis 4,5 μm. Mit sechs Magnetstäbchen und kompatibel mit den meisten 96-Well-PCR-Platten mit Rand, Kulturplatten, 96-Well-Rundbodenplatten, 96-Well-Flachbodenplatten, 24-Well-Platten, 12-Well-Platten und 6-Well-Platten. Arbeitsvolumen pro Well (5 bis 200 μl).
- Effizientes Mischen ohne Probenhandhabung
- Das Mischen kann durch Hin- und Herbewegen der 96-Well-Platte von der ganz rechten in die ganz linke Position erfolgen
- Durch diese Bewegung werden die Beads durch die Probe hin und her gezogen, sodass das Mischen ohne manuellen Eingriff erfolgt. Auf diese Weise wird die Probe schneller verarbeitet und unterliegt geringeren durch die Handhabung hervorgerufenen Schwankungen
- Bei Verwendung in Kombination mit dem DynaMag-96 Bodenmagnet auf einer Automatisierungsplattform ermöglichen die beiden Magnete einen signifikanten Volumenwechsel im Rahmen eines Arbeitsablaufs
- Hohe Waschvolumen: DynaMag-96 Seitenmagnet und DynaMag-96 Magnet mit Seitenrand
- Geringe Elutionsvolumen: DynaMag-96 Bodenmagnet
Die Plattengrößen können variieren. Prüfen Sie Ihre Platte auf Kompatibilität. Nicht empfohlen für die Verwendung mit 48-Well-Platten.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Immunpräzipitation, Protein- und Peptidaufreinigung, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Interaktionen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, sequenzspezifische DNA- oder RNA-Aufreinigung, Aufreinigung durch Sequenzierungsreaktionen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Magnet | |
DynaMag™ | |
DYNAL™, Dynabeads™, MPC™ |
Enthält einen Magneten. Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur | |
1 Each |