Learn More
Bel-Art™ LAB-JACK POLYCARBONAT
Die glatte, leicht zu reinigende Oberplatte trägt Gradientenhersteller, Heizplatten, Kolben, Becher, Bäder und andere Laborutensilien mit einem bis zu zehnmal schwereren Gewicht
Marke:  Bel-Art™ F18391-0001
345.21 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11794365
  • 408.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der aus festem Polycarbonat gegossene und ohne Metallteile montierte Jack ist elektrisch nicht leitfähig und kann in ein Bad getaucht oder in korrosiven Umgebungen verwendet werden
  • In Position gegossen zum Einbau einer vertikalen Stützstange (Herst.- Nr. 183910002, separat erhältlich)
  • Ein großer Höheneinstellknopf ermöglicht eine genaue Positionierung von 7.6 cm (3 Zoll) bis30 cm (12 Zoll)
  • Sowohl die obere als auch die untere Platte können für die dauerhafte Befestigung an Tisch- oder Laborgeräten mit Schrauben oder Bolzen versehen werden
  • Oberflächendurchmesser: 21 cm (8.25 in.)
  • Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
  • US-Patente 7,111,825 B2; D541,504
Spezifikation
Spezifikation
Polycarbonat
3 bis 12 Zoll
Poly-Jaque Laborjacke
7,62 bis 30,4 cm
15 lbs.
Autoklavierbar
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Bel-Art™ LAB-JACK POLYCARBONAT > Laborheber; Plattendurchmesser: 8.25