Learn More
Invitrogen™ RNaseAlert™ QC-System
Erkennt RNase-Aktivität in einem praktischen und empfindlichen Fluorometrie-Assay mit Echtzeit-Ergebnissen
Marke: Invitrogen™ AM1966
1453.40 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Das Invitrogen™ RNaseAlert™ Labortestkit ist eine zum Patent angemeldete Technologie, die die RNase-Aktivität in einem praktischen und empfindlichen Assay erkennt, der Ergebnisse in Echtzeit liefert. Geeignet für die Untersuchung kleiner Probenmengen und um sicherzustellen, dass Lösungen, Röhrchen, Spitzen usw. RNase-frei sind; das Kit enthält ausreichend Reagenzien für 25 Reaktionen.- Erkennt bereits 3,5 x 10-7 Einheiten (∼0,5 pg) RNase A mit einem Fluorimeter oder mit bloßem Auge
- Unkomplizierter und einfacher 30-Min.-Assay
- Überwachen Sie während der Proteinaufreinigung die RNase-Aktivität in Säulenfraktionen
- Verwenden Sie DNaseAlert™ zur quantitativen Erkennung von RNasen und DNasen in einer Probe
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lyophilisiert | |
Trockeneis | |
RNase-Kontrollreagenz |
RnaseAlert Substrat, 10x Rnase Alert Buffer, Rnase A und TE Buffer pH 7,0 bei -20 °C lagern; RNaseZap™ Lösung und nukleasefreies Wasser bei Raumtemperatur lagern. | |
480 Assays | |
Ambion™, RNaseAlert™ |
Sicherheit und Handhabung
- RNaseAlert QC System
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Nonylphenol ethoxylates