Learn More
Invitrogen™ DNaseAlert™ QC-System
Ermöglicht den empfindlichen Nachweis von DNasen in einem einfachen, anwenderfreundlichen fluorimetrischen Assay mit Echtzeit-Ergebnissen
Marke:  Invitrogen™ AM1970
Artikelnummer. 10594825
  • 2100.00 CHF / 480 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Ambion™ DNaseAlert™ QK-System ist eine zum Patent angemeldete Technologie, die eine empfindliche Erkennung von DNasen in einem einfachen, anwenderfreundlichen, fluormetrischen Assay ermöglicht, der Ergebnisse in Echtzeit liefert. Enthält ausreichend Reagenzien für 5 × 96 Assays mit hohem Durchsatz.
  • Zertifizieren Sie Kunststoffe, Enzyme, Lösungen und andere Biomaterialien wie DNase-free vor DNase-empfindlichen Anwendungen wie PCR
  • In Kombination mit RNaseAlert™ können Sie sowohl RNase- als auch DNase-Aktivität gleichzeitig quantitativ auflösen
  • Lypholisiert
  • DNaseAlert wurde so konzipiert, dass es nahtlos mit dem RNaseAlert QK-System verbunden ist (Kat. Nr. AM1966)
  • Ermöglicht die zweifarbige Erkennung von DNasen und RNasen in derselben Probe
  • Fluoreszierender Reporter, der mit dem DNaseAlert-Substrat verbunden ist, unterscheidet sich spektral von fluoreszierendem Tag auf dem RNaseAlert-Substrat
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, allgemeine gDNA-Aufreinigungsreagenzien und Zubehör, Aufreinigung genomischer DNA, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lyophilisiert
Trockeneis
DNase-Kontrollreagenz
Lagern Sie DNaseAlert™,10x NucleaseAlert Puffer, DNase I und TE-Puffer (pH 7,0) bei -20 °C. Lagern Sie RNaseZap™ Lösung, Antihaftröhrchen und nukleasefreies Wasser bei Raumtemperatur.
480 Assays
Ambion™, RNaseAlert™
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2790583 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberAM1970
Chargennummer2828008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1970
Chargennummer2798257 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1970
Chargennummer2827730 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1970
Chargennummer2804727 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1970
Name des Produkts
Invitrogen™ DNaseAlert™ QC-System > 480 Assays
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.