Learn More
Bryson Packaging™ Alu-Folienrollen
Ideal für die Anwendung in Autoklaven. Die Bryson Packaging™ Aluminiumfolie ist ideal für viele Laboranwendungen geeignet, so auch für das Abdichten von Flaschen, Kulturröhrchen, das Stoppen von Leckagen, die Reduzierung von Verdunstung oder Wärmeverlusten, das Abdecken von Korken und das Herstellen von Wägeschiffchen oder -schalen.
Marke: Bryson Packaging™ AKL-300-030M
Beschreibung
- In verschiedenen Breiten lieferbar
- Können auf jede Länge zugeschnitten werden, Schneidegerät wird mit der Schachtel geliefert
- Verschließen, Wiegen und Überführen von Proben
Spezifikation
Ideal zur Anwendung in Autoklaven; Laboranwendungen – einschließlich Abdichten von Flaschen, Kulturröhrchen, Verschließen von Lecks, Verringern von Verdampfung oder Wärmeverlusten, Abdecken von Korken und Herstellen von Wägeschiffchen oder -schalen | |
450 mm | |
12um |
Folie | |
Aluminium |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bryson Packaging™ Alu-Folienrollen > Größe (L x B): 75 m x 450 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur