Learn More
Fisherbrand™ Aluminiumfolie
Zum Versiegeln, Abwiegen und Übertragen von Proben
Marke:  Fisherbrand™ 01213101
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11749408
  • 16.90 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal zum Wiegen, Versiegeln und Transferieren Ihrer Proben.
  • In der Einzelspenderbox mit Abreißhilfe
  • Die stabilen Rollen bestechen durch eine höhere Falzfestigkeit und eignen sich gut zum Abdecken scharfer Kanten
Spezifikation
Spezifikation
Versiegelung, Wägung, Übertragung von Proben
Folie
30.5 cm
Aluminium
197 ft. (2,01 m)
12 in.
60 m
18µm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Aluminiumfolie > Standardrolle; Breite: 12 in. (30,4 cm); Länge: 200 ft. (60,96 m)