Learn More
Cole-Parmer™ ALUFOLIE 45,7CM X 152M
This Heavy-Duty Aluminum Foil is an all-purpose foil used for freezer storage, wrapping, sealing, autoclaving, lining, and weighing or transferring samples.
Marke:  Cole-Parmer™ 06275-05
Artikelnummer. 11720109
  • 332.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • Packaged in a dispenser box with serrated cutting strip.
Spezifikation
Spezifikation
Lagerung, Verpackung, Versiegelung, Autoklavieren, Auskleiden und Wägen oder Transportieren von Proben im Tiefkühlgerät
Strapazierfähige Aluminiumfolie
45,7cm
Aluminium
152.4 m
18 in.
500 ft.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ ALUFOLIE 45,7CM X 152M > Länge:152,4m; Breite:45,7cm