Learn More
Fisherbrand™ Aluminiumfolie
Beschreibung
Ideal zum Wiegen, Versiegeln und Transferieren Ihrer Proben.
- In der Einzelspenderbox mit Abreißhilfe
- Die stabilen Rollen bestechen durch eine höhere Falzfestigkeit und eignen sich gut zum Abdecken scharfer Kanten
Spezifikation
Versiegelung, Wägung, Übertragung von Proben | |
Folie | |
46 cm | |
Aluminium |
25 ft. | |
18 in. | |
7,6 m | |
24µm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Aluminiumfolie > Breite: 18 in. (45,7 cm); Länge: 25 ft. (7,62 m)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur