Learn More
Bryson Packaging™ Alu-Folienrollen
Ideal für die Anwendung in Autoklaven. Die Bryson Packaging™ Aluminiumfolie ist ideal für viele Laboranwendungen geeignet, so auch für das Abdichten von Flaschen, Kulturröhrchen, das Stoppen von Leckagen, die Reduzierung von Verdunstung oder Wärmeverlusten, das Abdecken von Korken und das Herstellen von Wägeschiffchen oder -schalen.
58.00 CHF - 92.00 CHF
Spezifikation
Anwendungen Ideal zur Anwendung in Autoklaven; Laboranwendungen – einschließlich Abdichten von Flaschen, Kulturröhrchen, Verschließen von Lecks, Verringern von Verdampfung oder Wärmeverlusten, Abdecken von Korken und Herstellen von Wägeschiffchen oder -schalen
Produkttyp Folie
Material Aluminium
Dicke 12um
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12359548
Unterlagen ansehen
Bryson Packaging™
AKL-300-020P
300 mm
58.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12369548
Unterlagen ansehen
Bryson Packaging™
AKL-300-030M
450 mm
76.96 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12389548
Unterlagen ansehen
Bryson Packaging™
AKL-300-045W
600 mm
92.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Breiten lieferbar
  • Können auf jede Länge zugeschnitten werden, Schneidegerät wird mit der Schachtel geliefert
  • Verschließen, Wiegen und Überführen von Proben
Spezifikation
Spezifikation
Ideal zur Anwendung in Autoklaven; Laboranwendungen – einschließlich Abdichten von Flaschen, Kulturröhrchen, Verschließen von Lecks, Verringern von Verdampfung oder Wärmeverlusten, Abdecken von Korken und Herstellen von Wägeschiffchen oder -schalen
Folie
Aluminium
12um
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bryson Packaging™ Alu-Folienrollen