Learn More
Amcor Parafilm™ M Labor-Verpackungsfolie
Minimiert den Feuchtigkeitsverlust und bietet eine ausgezeichnete Schutzbarriere. Bemis Parafilm M™ Labor-Verpackungsfolie besteht aus flexiblem thermoplastischem Kunststoff und kann in verschiedensten klinischen Anwendungen eingesetzt werden.
Marke:  Amcor HS234526B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11772644
  • 40.42 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Efficient and cost-effective covering for test tubes, beakers, vials, petri dishes, flasks, and various other instruments and objects with irregular surfaces.
  • Die wasserfeste, feuchtigkeitsfeste Folie verhindert die Verdunstung und Kontamination der Probe und schützt wasserfreie Materialien
  • Kann mehrfach um scharfkantige Oberflächen gefaltet und gedreht werden, ohne zu reißen
  • Verlängert sich durch Ziehen in Längsrichtung bei 21 °C (70 °F) um etwa 200 %
  • Kehrt teilweise zur ursprünglichen Größe zurück, wenn die Spannung weggenommen wird
  • Wird bei steigender Temperatur flexibler und weicher
  • Die Rollen enthalten eine Zwischenlage aus Papier, um zu verhindern, dass die Folie an sich selbst haftet
Bestellinformation
13-374-10, 13-374-12 und 13-374-16 Rollen sind in Dosierkartons verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
Ideal zur Arbeit mit Kulturmedien
Natural
Verschlussfolie
10 cm
Thermoplastisch
125 ft.
Amcor PM996
4 in.
38 m
Parafilm Wrap
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Amcor Parafilm™ M Labor-Verpackungsfolie > 10 cm B x 38 m L