Learn More
Cole-Parmer™ KOMBIGESTELL FÜR pH-ZUBEHÖR
Keep buffers, wash bottles, and waste beakers organized and in easy reach with the pHPerch Benchtop Workstation.
Marke:  Cole-Parmer™ 63527-30
Artikelnummer. 11716068
  • 287.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 1 year warranty.
Spezifikation
Spezifikation
Organizer
6 in.
12 in.
Buffers, Wash Bottles, Waste Beakers
10
33.02 cm
Weiß
15.24 cm
30.48 cm
Small
13 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ KOMBIGESTELL FÜR pH-ZUBEHÖR > Tiefe:152,4mm