Learn More
Thermo Scientific™ ALPS 3000™ automatischer Heat Sealer für Mikrotiterplatten
Hitzeversiegeln Sie schnell mit diesem automatisierten Heißversiegelungsgerät, das für die optimale maschinelle Integration in Laboren mit hohem Durchsatz, aber auch für die manuelle Kontrolle als eigenständiges Tischgerät konzipiert ist.
Marke: Thermo Scientific™ AB-3000
26505.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hitzeversiegeln Sie schnell mit dem Thermo Scientific™ ALPS 3000 automatischen Heat Sealer für Mikrotiterplatten. Dieses kompakte Heißversiegelungsgerät ist für die optimale maschinelle Integration in Laboren mit hohem Durchsatz konzipiert, ermöglicht aber dennoch die manuelle Kontrolle als eigenständiges Tischgerät.
Schnelle Versiegelung von Platten
- Die Folienrolle ist für die Beladung von oben einfach zu erreichen
- Sieben verfügbar Versiegelungsoptionen
- Versiegelt bis zu zehn Platten pro Minute (sechs Sekunden/Platte)
Schnell, anwenderfreundlich
- Leicht (12 kg) und bei kleiner Stellfläche (165 × 405 mm), benötigt das Gerät nur geringen Platz als vergleichbare Instrumente
- Erhältlich mit verschiedenen Versiegelungsfolien für alle Laboranwendungen einschließlich PCR, Kolorimetrie, Fluoreszenz, Langzeitlagerung, Tiefkühllagerung, Durchstechen und Selbstabdichtung
- Integrierter Touchscreen zur manuellen Nutzung oder zur Integration in Robotersysteme über eine RS232-Schnittstelle mit ASCII-Programmierparametern
Sicher
- Sensoren überwachen das Vorhandensein von Versiegelungsfolie und Platte vor dem Verschluss
- Ein Lufteinlass ermöglicht eine automatische Systemabschaltung, um Produktabfälle, Verzögerungen und mögliche Verletzungen zu vermeiden
Specifications
50/60 Hz | |
ALPS 3000 automatisches Heißversiegelungsgerät für Mikrotiterplatten | |
110/240 V, 50/60 Hz | |
350 mm | |
414 mm | |
200 °C | |
12 kg | |
185 mm |
110/240 V | |
16,3 x 7,3 x 13,8 in., (414 x 185 x 350 mm) | |
13,8 in. | |
16,3 in. | |
Je 1 | |
26,5 lb. | |
7,3 in. | |
Dichtungsfolie |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Special Offers
-
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
66Stunden
13Minuten
17Sekunden
22
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.