Learn More
Memmert™ Temperaturbeschränkung für UN260
Optionale Temperaturbeschränkung zwischen 60 °C und 250 °C.
Marke: Memmert™ UN260A8
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- 1 Wahl
- Temperaturen: 60 °C, 70 °C, 80 °C, 95 °C, 100 °C, 120 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C oder 250 °C
Spezifikation
UN260 Ofen | |
Temperaturbeschränkung |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Temperaturbeschränkung für UN260 > Kann verwendet werden mit: UN260
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur