Learn More
Thermo Scientific™ ALPS™ 50 V Heat Sealer für Mikrotiterplatten
Gleichbleibend sichere Abdichtung einzelner Wells, um Probenverluste durch Verdunstung sowie die Kreuzkontamination zwischen einzelnen Wells auszuschließen.
Marke: Thermo Scientific™ AB-1443A
3207.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gleichbleibend sichere Abdichtung einzelner Wells, um Probenverluste durch Verdunstung sowie Kreuzkontamination zwischen einzelnen Wells auszuschließen. Der Thermo™ Scientific™ ALPS 50 V Heat Sealer für Mikrotiterplatten ermöglicht gleichbleibend dichte Versiegelungen von Mikrotiterplatten in Laboren mit geringem bis mittlerem Durchsatz. Hitzeversiegelung sorgt in zahlreichen Anwendungen wie z. B. Substanzlagerung, Probenarchivierung und PCR für maximalen Schutz der Lager- und Reaktionsplatten. Wählen Sie aus unserer umfangreichen Palette einschließlich durchstechbarer, transparenter und permanenter Versiegelungen die richtige Heißversiegelung - für jede Applikation.
Optionen für hochwertige Versiegelungen:
- Halbautomatischer ALPS 50 V Heat Sealer für Mikrotiterplatten zum sicheren Verschluss einzelner Wells.
- Maximaler Probenschutz für Lager- und Reaktionsplatten in Anwendungen wie z. B. Substanzlagerung, Probenarchivierung und PCR.
- Wählen Sie die richtige Heißversiegelung aus unserer umfangreichen Palette einschließlich durchstechbarer, transparenter und permanenter Versiegelungen.
Flexibilität für verschiedenste Applikationen:
- Integrierte Touchpad-Bedienelemente zum einfachen Einstellen der Versiegelungstemperatur und -zeit sorgen für reproduzierbare Ergebnisse.
- Akustischer Signalton am Ende des Versiegelungsvorgangs.
Ergonomisches Design:
- Die kompakte Standfläche spart Platz auf dem Labortisch.
- Hebelgriff für minimale körperliche Belastung bei der Gerätebedienung.
- Geringes Gewicht, 7,2 kg (15,9 lbs) sorgt für problemlosen Transport des Versiegelungsgeräts.
Kompatibel mit:
Das ALPS 50 V Versiegelungsgerät ist Teil einer kompletten Palette an Heißversiegelungsgeräten für Mikrotiterplatten. Das Thermo Scientific ALPS 3000 Heißversiegelungsgerät kann Mikrotiterplatten vollautomatisch versiegeln.
Spezifikation
Microplate Heißversiegeler | |
100/130 V | |
CE-Kennzeichnung | |
100/130 V, 3,15 A (IEC 127) oder 220/240 V, 1,6 A (IEC 127) | |
425 mm | |
125 bis 200 °C | |
7,2 kg | |
220 mm |
3,15 A | |
350 W | |
ALPS 50 V halbautomatischer Heat Sealer für Mikrotiterplatten | |
16,7 in. | |
20 bis 80%, nicht kondensierend | |
15,9 lb. | |
8,7 in. |