Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 96-Well-Polystyrolplatten, mit abgeschrägten Ecken
Binden Sie Antikörper mit hoher Kapazität mit diesen speziell formulierten Polystyrol-Platten für ELISA und andere Immunassays.
Marke:  Thermo Scientific™ 15041
743.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10563364
  • 766.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce 96-Well-Mikrotiterplatten bestehen aus speziell formuliertem Polystyrol und sind zur Herstellung von Antikörperbindungseigenschaften mit hoher Kapazität vorbehandelt.
Pierce 96-Well-Mikrotiterplatten sind standardmäßige transparente und weiße flache Assay-Platten für ELISA und andere proteinbasierte Methoden. Jede Charge ist zertifiziert, um die Einhaltung strenger Leistungskriterien zu gewährleisten. Transparente und lichtundurchlässige weiße Varianten sind in Kartons mit 100 bzw. 25 Platten lieferbar. Verwenden Sie die transparenten Platten, um in standardmäßigen Spektralphotometer-Plattenlesegeräten Messungen mit kolorimetrischen ELISA- und anderen Assays durchzuführen. Verwenden Sie die weißen Platten zur Durchführung von Fluoreszenz- oder Chemilumineszenz-Assays für den Nachweis in Fluoreszenz- oder Luminometer-Lesegeräten.
Besondere Merkmale:
  • Aus speziell formuliertem, optisch klarem Polystyrol mit einer Behandlung, die eine Proteinbeschichtung ermöglicht
  • Die Oberfläche mit hohem Bindungsvermögen verbessert die Gesamtleistung von Immunassay-Anwendungen
  • Zertifiziert für Leistungen mit konstant niedrigen Variationskoeffizienten (CV) zwischen Wells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adsorption, hydrophil
Pierce 96-Well-Polystyrolplatten, mit abgeschrägter Ecke
100 Platte
Transparent
Polystyrol
96
Flacher Boden (F-Well)
100 plates
Bei Raumtemperatur lagern.
Kolorimetrisch
Pierce™
-Well Platte
360 μl
Polystyrol
Keine
Dokumentation
Application Notes
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL4428931 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2024 Catalog Number15041
ChargennummerZL4428931A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2024 Catalog Number15041
ChargennummerZK4428921 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number15041
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number15041
ChargennummerZJ4323541 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number15041
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ 96-Well-Polystyrolplatten, mit abgeschrägten Ecken > Transparent, mit abgeschrägter Ecke