Learn More
Thermo Scientific™ ALPS5000 Automatische Plattenversiegler
Schnelle, zuverlässige und leise automatische Versiegelungslösung für Platten für jedes Labor.
Marke: Thermo Scientific™ AB-5000
26877.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific ALPS5000 ist die nächste Generation von Plattenversiegler, die schnelle Versiegelungszeiten, eine verbesserte Prozessanpassung und einen elektrischen Betrieb bieten, sodass die Zuverlässigkeit verbessert und die Geräuschentwicklung reduziert wird.
- Elektrisch angetrieben mit werkzeugfreier Beladung
- Keine Verbindung mit einer externen Luftquelle und kein Austausch teurer Vakuumbecher erforderlich
- Geringeres Kontaminationsrisiko als bei pneumatisch angetriebenen Versieglern
- Leiserer Betrieb im Vergleich zu pneumatisch angetriebenen Systemen
- Werkzeugfreie Beladung macht das Nachladen der Folie einfach und wiederholbar
- Touchscreen-Steuerung und speicherbare Protokolle
- Skalierbar für aktuelle und zukünftige Anforderungen von Laboren
- Präzise Kontrolle der Dichtungsparameter gewährleisten die Wiederholbarkeit
- Einfache Integration in Automatisierungs- oder Roboterarbeitsabläufe
- Versiegeln von Platten mit unterschiedlicher Höhe
- Dichtplatten von 8 mm bis 46 mm Höhe erfordern keine Adapter
- Kompatibel mit automatisierten Anwendungen mit hohem Durchsatz
Spezifikation
50/60 Hz | |
UL/NRTL, CE | |
19 x 9 x 21 in. | |
21 in. | |
19 in. | |
Je 1 | |
55 lb. | |
9 in. | |
Dichtungsfolie |
110/240 V | |
Automatisches Platten-Heißsiegelgerät | |
110/240 V, 50/60 Hz | |
525 mm | |
482,6 mm | |
Raumtemperatur bis 199 °C | |
25 kg | |
228 mm |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-06-30