Learn More
Hamilton™ 5 ml, Modell 1010.5 TLL SYR, Instrumentenspritze
Die Spritzen der Serie 1700 sind die gasdichte Version der Originalspritzen der Serie 700. Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumen von 1 bis 500 μl. Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.
Marke:  Hamilton™ 5495-50
Artikelnummer. 11520252
  • 237.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Datenblatt
  • Volumen – 5 mL
  • Spritzentyp – Gastight Half-Height
  • Spritzenserie – 1.000/Packung
  • Kündigung – Luer-Lock aus PTFE (TLL)
  • Kolbenausführung – X-Stil
  • Flüssigkeitsdurchfluss – Borosilikatglas, PTFE, PFA
  • Autoklavierbar – Ja
  • Sterilisierbar mit Gas – Ja
  • Druck – 200 psig (13,8 bar)
  • Höchsttemperatur – 115 °C/239 °F
  • Mindesttemperatur – 10 °C/50 °F
  • Innendurchmesser des Zylinders – 0,574 Zoll (14,6 mm)
  • Außendurchmesser der Zylinders – 0,695 Zoll (17,7 mm)
  • Verkaufsmenge – 1 Spritze pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
PSD/4 Spritzen, Instrumentenspritzen
5 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hamilton™ 5 ml, Modell 1010.5 TLL SYR, Instrumentenspritze >