Learn More
Zinkoxid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10701915
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinkoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10701915
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10701915
Marke: Thermo Scientific Acros 422745000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-13-2
Summenformel OZn
Molekulargewicht (g/mol) 81.38
MDL-Nummer MFCD00011300
InChI-Schlüssel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC-Name Oxozink
SMILES O=[Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc oxide
Schmelzpunkt 1975.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Strukturformel ZnO
Fieser 01,1294; 05,622
Merck Index 15,10347
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.6mg/l (29°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies,soluble in diluted acetic or mineral acids,ammoni,um carbonate,fixed alkali hydroxide solution,insoluble in alcohol
Formelmasse 81.38
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 5.6
Dichte 5.6000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466081 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number422745000,422740010,422741000,422740051
ChargennummerA0462611 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2024 Catalog Number422745000,422740010,422741000,422740051
ChargennummerA0456630 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2023 Catalog Number422745000,422740010,422741000,422740050,422740051
ChargennummerA0453114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number422745000,422740010,422741000,422740050,422740051
ChargennummerA0450105 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number422745000,422740010,422741000,422740051
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Name des Produkts
Zinkoxid, Thermo Scientific Chemicals >