Learn More
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10627162
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10627162
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10627162
Marke: Thermo Scientific Acros 197722500
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7758-99-8 | CuH10O9S | 249.68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-99-8
Summenformel CuH10O9S
Molekulargewicht (g/mol) 249.68
MDL-Nummer MFCD00149681
InChI-Schlüssel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) sulfate pentahydrate
Schmelzpunkt 110.0°C
Farbe Blau
Physikalische Form Feine Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Iodometry)
Strukturformel CuSO4·5H2O
UN-Nummer 3077
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 14,267
Merck Index 15, 2643
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in alcohol and glycerol, insoluble in ethanol
IUPAC-Name Kupfer;sulfat;pentahydrat
Formelmasse 249.68
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate
Name des Produkts
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >