Learn More
Zinkoxid, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc oxide |
Schmelzpunkt | 1975.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | ZnO |
Fieser | 01,1294; 05,622 |
Merck Index | 15,10347 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 1.6 mg/l (29°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, soluble in diluted acetic or mineral acids, ammoni, ammonium carbonate, fixed alkali hydroxide solutio, insoluble in alcohol |
Formelmasse | 81.38 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466081 | Analysenzertifikat | 11/09/2024 | 422745000,422740010,422741000,422740051 |
A0462611 | Analysenzertifikat | 07/05/2024 | 422745000,422740010,422741000,422740051 |
A0456630 | Analysenzertifikat | 29/09/2023 | 422745000,422740010,422741000,422740050,422740051 |
A0453114 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 422745000,422740010,422741000,422740050,422740051 |
A0450105 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 422745000,422740010,422741000,422740051 |
Sicherheit und Handhabung
- Zinc oxide
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Zinc oxide