Learn More
Zinkoxid, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11337277
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinkoxid, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337277
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11337277
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011558.36
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81.38 g/mol
Zinc oxide is used as a sun screener. It is serves as an additive in products such as cigarette filters, plastics, anticorrosive coatings, ceramics, glass, cement, lubricants, ointments, adhesives, sealants, pigments, batteries, ferrites, fire retardants, and first-aid tapes. Zinc oxide plays an important role in textiles as UV-absorber. It can protect rubber from fungi and UV light. As a wide-bandgap semiconductor with favorable properties, it has the potential for use in transparent electrodes, in nanorod sensors, in liquid crystal displays, as thin-film transistors and light emitting diodes, and in heat-protecting windows.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-13-2
Summenformel OZn
Molekulargewicht (g/mol) 81.38
MDL-Nummer MFCD00011300
InChI-Schlüssel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC-Name Oxozink
SMILES O=[Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc oxide
Schmelzpunkt 1975°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.0% min.
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in dilute acetic acid,and dilute mineral acids.
Formelmasse 81.37
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.606
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN23E054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog Number011558.36,011558.A3
ChargennummerU09I001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2022 Catalog Number011558.36,011558.A3
ChargennummerK07R019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011558.36,011558.A3
ChargennummerL27Q062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011558.36,011558.A3
ChargennummerH16J09 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011558.36,011558.A3
Name des Produkts
Zinkoxid, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals >