Learn More
Zinkoxid, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15621430
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Zinkoxid, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15621430 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
6 x 1 kg
Artikelnummer. 15621430
Marke: Honeywell-Fluka 144391KG
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP, 99 bis 100.5 % (Berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-13-2
Summenformel OZn
Molekulargewicht (g/mol) 81.38
MDL-Nummer MFCD00011300
InChI-Schlüssel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Zinkoxid, Zinkweiß, Permanent weiß, Chinaweiß, Schneeweiß, Emanay-Zinkoxid, Felling-Zinkoxid, Zinkoxid ZnO, Akro-Zink Bar 85, akro-zinc bar 85Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC-Name Oxozink
SMILES O=[Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinkoxid
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP
Menge 1 kg
Strukturformel ZnO
UN-Nummer 3077
Formelmasse 81.39 mol
Reinheit (%) 99 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Güte puriss.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: zinc oxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zinkoxid, Honeywell Fluka™ >