Learn More
Zinknitrat-Hexahydrat, 98 % reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10036103
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinknitrat-Hexahydrat, 98 % reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10036103
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10036103
Marke: Thermo Scientific Acros 211662500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10196-18-6
Summenformel H12N2O12Zn
Molekulargewicht (g/mol) 297.48
MDL-Nummer MFCD00149889
InChI-Schlüssel JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.aMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 15865313
SMILES O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc nitrate hexahydrate
Schmelzpunkt 36.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel Zn(NO3)2·6H2O
Merck Index 14,10144
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1800g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
IUPAC-Name Zink; Dinitrat; Hexahydrat
Formelmasse 297.46
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464855 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2024 Catalog Number211660050,211660051,211662500,211660010
ChargennummerA0402592 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog Number211660050,211660051,211662500,211660010
ChargennummerA0425515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog Number211660050,211660051,211662500,211660010
ChargennummerA0457215 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog Number211660050,211660051,211662500,211660010
ChargennummerA0453860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number211660050,211660051,211662500,211660010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc nitrate hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Zinknitrat-Hexahydrat, 98 % reinst, Thermo Scientific Chemicals >