Learn More
Thermo Scientific™ Xpect™ Legionella Test
Dieser Test dient zum schnellen Nachweis von Legionellen aus humanen Urinproben. Urinprobe einfach auf das Testsystem geben und Ergebnisse ablesen.
Marke: Thermo Scientific™ R24680
Beschreibung
Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit dem Thermo Scientific™ Xpect™ Legionella Test, der den Schnellnachweis von Legionella pneumophila-Antigenen direkt aus humanen Urinproben vollzieht. Ein einfaches Ein-Schritt-Verfahren, kombiniert mit ausgezeichneter klinischer Leistung, liefert in nur 45 Minuten genaue Ergebnisse, und stark positive Testergebnisse sind bereits nach 15 Minuten sichtbar.
Verwenden Sie diesen Lateralflow-Immunoassay für einen schnellen qualitativen Direktnachweis von Legionella pneumophila-Antigenen. Machen Sie Ihr Labor noch leistungsfähigerund effizienter mit einem einfachen Ein-Schritt-Verfahren mit ausgezeichneter klinischer Sensitivität und Spezifität.- Deutlich sichtbare und gut ablesbare Ergebnisse in unter einer Stunde
- Weist L. pneumophia Serogrouppen 1 und 6 nach.
- Weniger als eine Minute Arbeitsaufwand
- Ausgezeichnete Sensitivität und Spezifität
- Praktische Lagerung bei Raumtemperatur oder im Kühlschrank
Sie können sicher sein, dass die gesamte Produktfamilie der Xpect Schnelltests einzigartige diagnostische Leistung bei gleichzeitiger Anwenderfreundlichkeit und Zeitersparnis bietet. Jeder Test ist ein immunchromatografischer Assay mit einem einfachen Verfahren für schnelle und kostengünstige Nachweise zur Unterstützung der Diagnose von Infektionen.
Xpect Flu A&B
Xpect RSV
Xpect C. difficile Toxin A/B
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia/Cryptosporidium
Xpect Legionella
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
2°bis 25 °C | |
Legionellen | |
Testgeräte, Einweg-Transferpipetten, Positivkontrolle (1.0 ml), Negativkontrolle (1.0 ml) |
Xpect Legionella Test | |
Legionellose-Test | |
20 Tests/Kit |