Learn More
Fisherbrand™ Breiter Porzellantiegel
Benachrichtigungen:
Die Aufwärm- und Abkühlgeschwindigkeit darf 200 °C pro Stunde nicht überschreiten. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 1100 °C
Beschreibung
Beständig gegen Temperaturen bis 1150° C (2102° F)
- Außen und innen glasiert, mit Ausnahme von Bodenfläche und Rand
Bestellinformation
Abdeckungen sind separat lieferbar
Spezifikation
Porzellan | |
1150°C | |
55 g | |
76mm | |
Tiegel |
Glasiert | |
2.3 mm | |
100 ml | |
46mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Breiter Porzellantiegel > 76 x 46 x 2,3 mm; 55 g; Gewicht des Gehäuses: 4,2kg; Kapazität: 100mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur