Learn More
Chem-Tainer BEHAELTER 45L LDPE NIEDERE FORM FORM
Low-profile design of the PE Cylindrical Tank allows for convenient mixing and filling.
Marke:  Chem-Tainer 06925-60
Artikelnummer. 11786138
  • 226.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
  • Resins are FDA compliant.
  • The self supporting, translucent PE tanks have excellent chemical and impact resistance.
  • Polyethylene covers with a flexible PP hinge and stainless steel (SS) rivets are sold separately.
Spezifikation
Spezifikation
47,6 cm
Zylindrische Tanks
12 gal.
16 in.
1 Ea.
381 mm
Polyethylen
45 L
40,6 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chem-Tainer BEHAELTER 45L LDPE NIEDERE FORM FORM > Fassungsvermögen:45 l; Abmessungen (Durchm. x H):38 cm x 40,6 cm; Material:Polyethylen; Wanddicke:47,6cm