Learn More
Fowler Messschieber aus Edelstahl
Messen Sie innen, außen, Tiefe; abgeschrägte Kanten für die Messung von Schrauben.
Marke:  Fowler 09921-21
Artikelnummer. 11774039
  • 66.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Features beveled edges for measuring screws.
Spezifikation
Spezifikation
Schieblehre
Schieblehre, Edelstahl, 0 bis 6 in./0 bis 150 mm
0 bis 6 in.
±0,001 in.
Edelstahl
0,001 in.
Name des Produkts
Fowler Messschieber aus Edelstahl > Material: Edelstahl