Learn More
Fisherbrand™ pH-Elektrode mit DIN-Anschluss
Diese pH-Elektrode ist ideal für die Messung kleiner pH-Volumina geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 5673507-003I
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11799808
  • 106.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • pH-Elektrode mit einem Durchmesser von 6 oder 8 mm zur Messung kleiner Volumen
  • Elektrolyt KCI 4M+AgCl
Spezifikation
Spezifikation
DIN
80 °C (max.)
115 mm
13
pH-Elektrode
8 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ pH-Elektrode mit DIN-Anschluss > Durchmesser:8mm