Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR System + Plastics Packages, 1 x 96-well
The ProFlex PCR System combines the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments with the flexible configuration and control features that adapt to your research needs.
Marke:  Applied Biosystems™ A41184
8788.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
8915.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17173169
  • 14380.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
The ProFlex PCR System combines the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments with the flexible configuration and control features that adapt to your research needs. This package includes a system plus plastics (MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps or MicroAmp EnduraPlates and MicroAmp Clear Adhesive Films).
  • Austauschen der 0,2 ml-Blöcke mit 96 Wells gegen einen anderen Blocktyp, wenn sich Ihr Durchsatz ändert
  • Bequemer Fernzugriff auf das System über eine mobile App
  • Programmierbarkeit des Geräts in Sekundenschnelle über eine einfach zu bedienende Touchscreen-Oberfläche
  • Simulierung von Altgeräten mittels der Möglichkeit der thermischen Simulation
  • Schnelle und effiziente PCR-Optimierung mit VeriFlex Blöcken, die besser sind als Gradienten
  • Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
  • Zertifiziert frei von DNA, RNAse und PCR-Inhibitoren mit Probenahme-Tests während der Prozesse
  • Hergestellt gemäß ANSI/SBS-Standard, gut geeignet für Labore mit hohem Durchsatz und Roboter-Handhabung
  • Ausgezeichnete mechanische Stabilität und flache Form, erfüllt umfassend alle Workflow-Erfordernisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C)
Manuelle Protokolle
Schnell, standardmäßig
96-Well, 0,2 ml
8,4-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen
Beschränkte Garantie
USB, WLAN, Cloud, Ethernet
Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
18,8 kg (41 lb.)
• ProFlex 1 x96 Well PCR-System
• 5 x MicroAmp EnduraPlate Optische 96 Well-Reaktionsplatten, transparent, mit Barcode (insgesamt 100 Platten)
• 1 x MicroAmp Klebefolien, transparent (insgesamt 100 Folien)
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in.)
100 bis 240 V
PCR-System
0 °C bis 100 °C
6 °C/s (Block), 4,4 °C/s (Probe)
1 package
96-Well, 6-Zonen-VeriFlex-Block
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR System + Plastics Packages, 1 x 96-well > Fassungsvermögen: 1 x 96-Well