Learn More
Invitrogen™ Novex™ pH 3-10 IEF Protein Gele, 1,0 mm
Novex™ pH 3-10 IEF-Gele werden zur pI-Bestimmung verwendet und sind hervorragend für die Untersuchung nativer, löslicher Proteine geeignet. Isoelektrische Fokussierung (IEF) ist eine Elektrophoresetechnik, bei der Proteine auf Grundlage ihres isoelektrischen Punktes (pI) getrennt werden.
Marke:  Invitrogen™ EC6655BOX
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10741264
  • 376.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Eine Packung mit 5 Gelen
Beschreibung
Beschreibung
Novex™ pH 3-10 IEF-Gele werden zur pI-Bestimmung verwendet und sind hervorragend für die Untersuchung nativer, löslicher Proteine geeignet. Isoelektrische Fokussierung (IEF) ist eine Elektrophoresetechnik, bei der Proteine auf Grundlage ihres isoelektrischen Punktes (pI) getrennt werden. Der pI ist der pH-Wert, bei dem ein Protein keine Nettoladung hat und sich nicht in einem elektrischen Feld bewegt. Vertikale IEF-Gele erzeugen wirksam einen pH-Gradienten, so dass Proteine nach ihrem jeweiligen pI getrennt werden.
IEG-Gele können zum leichten Nachweis geringfügiger Änderungen in einem Protein durch Desaminierung, Phosphorylierung oder Glykosylierung verwendet werden oder um verschiedene Proteine von ähnlicher Größe zu trennen, die auf standardmäßigen SDS-PAGE-Gelen nicht getrennt werden können. Vorfokussierung ist nicht erforderlich. Die Gesamtlaufzeit beträgt ca. 2,5 Stunden.
Formulierung
Novex™ IEF-Gele enthalten 5 % Polyacrylamid und bestehen aus hochreinem Acrylamid, Bisacrylamid, TEMED, APS, Reinstwasser und 2 % Ampholyten. Sie enthalten keine denaturierenden Reagenzien.
Empfohlene Puffer
IEF ist eine empfindliche Methode, die von vielen Faktoren beeinflusst wird. Unsere optimierten, vorgemischten IEF-Puffer verringern die Variabilität und helfen Ihnen, konsistente Ergebnisse zu erzielen.
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
XCell SureLock Mini-Zelle
IEF
5 Gele/Karton
1,0 mm
10-Well
Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren.
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer12120130 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberEC6655BOX
Chargennummer12121231 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberEC6655BOX
Chargennummer13041251 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog NumberEC6655BOX
Chargennummer12090731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2017 Catalog NumberEC6655BOX
Chargennummer12051561 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2017 Catalog NumberEC6655BOX
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    24
    Stunden
    3
    Minuten
    15
    Sekunden
    7
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Novex™ pH 3-10 IEF Protein Gele, 1,0 mm > 10-Well