Learn More
Bel-Art™ Wilmad Luer-Lock-Spritzennadeln
Diese Nadeln sind für die einfache Probenbeladung mit Luer Lock Spritzen konzipiert und in Edelstahl oder PTFE erhältlich. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad Luer Lock Spritzennadeln sind ideal für das Durchstechen von Septa in luftempfindlichen Proben.
Marke:  Bel-Art™ 66000-0026
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15378588
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • PTFE-Nadeln bieten eine bequeme Möglichkeit, Röhrchen mit geringem Volumen zu waschen, da sie das Risiko von Kratzern minimieren
  • Edelstahlnadeln sind für eine einfache Probenbeladung konzipiert
Spezifikation
Spezifikation
5 mm NMR Tubes
0.46 mm
Ideal für das Durchstechen von Septum in luftempfindlichen Proben.
6 Zoll
91026
Needle
0.26 mm
Zylinder und Kolben
Edelstahl
Name des Produkts
Bel-Art™ Wilmad Luer-Lock-Spritzennadeln > Außendurchmesser (metrisch) 0.46 mm