Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Leitfähigkeitssonden
Der optimale Sensor für allgemeine Leitfähigkeitsmessungen. Mettler Toledo InLab Leitfähigkeitssonden verfügen über integrierte Temperatursensoren, die eine Korrektur anhand einer Referenztemperatur ermöglichen.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 51344031
489.47 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11344213
  • 856.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erforderliche Kabel für METTLER TOLEDO SevenExcellence oder SevenCompact im Lieferumfang enthalten
  • Mini-DIN wird an Tischmessgeräte angeschlossen; LTW wird an tragbare Messgeräte angeschlossen
  • Integrierte Temperatursonden
  • Sonden mit nominalen Zellkonstanten müssen vor der Verwendung kalibriert werden
  • Sonden mit zertifizierten Zellkonstanten sind nach dem Verifizierungsschritt einsatzbereit - nicht kalibrieren
Zubehör und Pflege
  • Trocken lagern
  • Gehen Sie vorsichtig vor, um eine Veränderung der Zellkonstante zu vermeiden (Zellkonstante ist ein physischer Wert).
  • Nominale Zellkonstanten erfordern eine Kalibrierung mit einem Standard (siehe Liste der Standards unten)
  • Zertifizierte Zellkonstanten erfordern eine Verifikationsprüfung mit einem Standard (siehe Liste der Standards unten)
Standards
  • 10 µS/cm, Beutel für einmalige Verwendung (30111141)
  • 84 µS/cm, Beutel für einmalige Verwendung (30111140)
  • 1413 µS/cm, Beutel für einmalige Verwendung (51302049)
  • 12,88 mS/cm, Beutel für einmalige Verwendung (51302050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,0 cm-1 nominale Zellkonstante
Allgemeine Leitfähigkeitsmessungen
0 °C bis 100 °C
6 mm
1.2 m
10 bis 112 mS/cm
InLab™ 752-6mm
Mini-DIN
Integrierte Temperatursonde
0.23 in.
39,3 in.
Glas
2 m angeschlossenes Kabel
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ InLab™ Leitfähigkeitssonden > InLab 752; Schaftdurchmesser: 6 mm