Learn More
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ hydrophile Membran
Ein genau definierter Grenzwert für die Porengröße im Sub-Mikron-Bereich ermöglicht die Messung der Partikeldeformität und die Erfassung von extrem kleinen Partikeln
Marke:  Cytiva 10417301
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16311416
  • 83.85 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
  • Die Behandlung mit Polyvinylpyrrolidon (PVP) macht die Filter hydrophil
  • Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Filtrieren
  • Hohe chemische und thermische Beständigkeit für eine große Bandbreite an Probentypen
  • Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
  • Glatte, flache Membranoberfläche für gute Sichtbarkeit der Partikel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.8μm
Hydrophil
100/Packung
Hydrophile Membranfilter mit Kernspur
Bioassays, Zellbiologie und Umweltanalyse
Polykarbonat-Folie, Track-etched (PFTE)
Circle
13 mm
Name des Produkts
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ hydrophile Membran > 0,8 μm, 13 mm