Learn More
Bel-Art™ Wilmad Luer-Lock-Spritzennadeln
Diese Nadeln sind für die einfache Probenbeladung mit Luer Lock Spritzen konzipiert und in Edelstahl oder PTFE erhältlich. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad Luer Lock Spritzennadeln sind ideal für das Durchstechen von Septa in luftempfindlichen Proben.
67.65 CHF - 213.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 5 mm NMR Tubes
Typ Needle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für das Durchstechen von Septum in luftempfindlichen Proben.
Enthält Zylinder und Kolben
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Modell Durchmesser (metrisch) Länge (angloamerikanisch) Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Durchmesser (metrisch) Länge (angloamerikanisch) Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
15358588
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
66000-0024
90052 0.71 mm 5 Zoll Edelstahl Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15368588
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
66000-0025
90624 1,02 mm 12 in. PTFE Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15378588
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
66000-0026
91026 0.46 mm 6 Zoll Edelstahl Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • PTFE-Nadeln bieten eine bequeme Möglichkeit, Röhrchen mit geringem Volumen zu waschen, da sie das Risiko von Kratzern minimieren
  • Edelstahlnadeln sind für eine einfache Probenbeladung konzipiert
Spezifikation
Spezifikation
5 mm NMR Tubes
Needle
Ideal für das Durchstechen von Septum in luftempfindlichen Proben.
Zylinder und Kolben
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Wilmad Luer-Lock-Spritzennadeln