Learn More
Thermo Scientific™ Glaspartikelstandards der Serie 9000
Ersetzen Sie Polystyrol-Kügelchen in zahlreichen Anwendungen durch gemäß NIST™ nachverfolgbare Kügelchen aus Glas in Standardgrößen.
Marke:  Thermo Scientific™ 9010
277.62 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24338" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11854173
  • 309.00 CHF / 1 Gramm
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Ohne
Weiß
Borosilikatglas
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST, Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
1 g
σ = 1.1 μm, 11 % CV
10,0 ± 1,0 μm
Bei Raumtemperatur lagern. Flasche dicht verschlossen halten, um Kontamination zu vermeiden.
Anwendungen mit geringer Standardabweichung
Partikel in Standardgrößen
2.5 bis 2.55g/cm3
1.56 bei 589 nm (25 °C)
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer262387 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number9010
Chargennummer276825_0227 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number9010
Chargennummer282337_0727 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number9010
Chargennummer265254_0326 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number9010
Chargennummer265254 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number9010
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Glaspartikelstandards der Serie 9000 > Durchmesser:10,0 μm ± 1,0 μm, σ = 1,1 μm, 11 % CV