Learn More
Biochrom DISP CUVETTE METHACRYLATE
Einwegzelle für die Verwendung in OD600-Messungen bakterieller Zellkulturen
Marke: Biochrom 80-2004-53
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Ultrospec 10
- Aus Methacrylat
- Das minimale Betriebsvolumen beträgt 2.5 ml
Spezifikation
Einwegzelle | |
OD600 | |
9 V |
Plastic | |
5 to 9 |