Learn More
Nabertherm™ Muffelofen mit Hubtür, 1.100 °C
Muffelöfen sind zuverlässige und langlebige Allrounder im Labor und eignen sich ideal für eine Vielzahl von Prozessen im Bereich der Materialforschung und Wärmebehandlung.
Marke:  Nabertherm™ L-245H2ANL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17307909
  • 7315.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Optimale Temperaturkonstanz von +/- 5K bei geschlossenem Frischlufteinlass im leeren Arbeitsbereich
  • Doppelschalengehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen mit zusätzlicher Lüfterkühlung für niedrige Oberflächentemperatur
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Keramische Heizplatten mit integrierten Heizelementen, die geschützt sind und leicht ausgetauscht werden können
  • In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • Sehr kurze Lieferzeiten für Standardöfen und Ersatzteile
Zusatzausstattung
  • Abgasanlage, Abgasanlage mit Ventilator oder Katalysator
  • Übertemperatur-Grenzwertregler mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermischen Schutz
  • Schutzgasanschluss zum Spülen mit nicht brennbaren Gasen
  • Manuelles oder automatisches Gasversorgungssystem
  • Anschluss für Thermoelement in der Rückwand oder Ofentür
  • Prozesssteuerung und Dokumentation über VCD-Softwarepaket zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
Spezifikation
Spezifikation
B510
1100 °C
Hubtür
555 x 490 x 580 + +320 mm
3 Phase
50/60 Hz
24 l
Ofen
340 x 280 x 250 mm
55 kg
4,5 kW
Dokumentation
Brochures
Product Guides
Name des Produkts
Nabertherm™ Muffelofen mit Hubtür, 1.100 °C > Fassungsvermögen:24 l; B510-Controller