Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Schläuche
Tygon™ E-3603 Tubing for laboratory and vacuum applications.
Marke: Saint Gobain Life Sciences ACF00062
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Leicht zu schärfende Radiuskurven, nicht alternierend und nicht kontaminierend, klar, bleibt flexibel bis -43 °C, 25.4 mm x 3.2 mm (Bohrung x Wand) Tygon
Spezifikation
FDA, NSF 51, EU Food, Japan Food, California Prop 65, USP Class VI | |
1 in. | |
PVC | |
31.8 mm | |
15 m | |
3.175 mm | |
-51 °F | |
20 Pk. | |
Unsteril | |
56 (Shore A) | |
12 psi | |
165°F | |
Schläuche |
Autoklavierbar | |
25.4 mm | |
1.25 Zoll | |
50 ft. | |
0,125 in. | |
Food and beverage dispensing | |
-46 °C | |
173 lb-f/in | |
Clear | |
144 mm bend radius | |
5 in. Hg (at 73°F) | |
74 °C |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Schläuche > Tygon™ E-3603 Tubing; Inner Diameter: 25.4 mm; Outer Diameter: 31.8 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur