Learn More
Fisherbrand™ AccuQuatro U Pack Kartusche
Wählen Sie die Kassette für Ihren Speisewassertyp aus. Fisher Scientific™ AccuQuatro-Kassetten sind für Umkehrosmose, entionisiertes oder TOC-armes Speisewasser erhältlich.
Marke:  Fisherbrand™ RR100Q101
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15479709
  • 836.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Totwasser-Mindestvolumen
  • Herstellung von ionen- und organisch freiem Reinstwasser
  • Auswahl an Ultrareinigungskassetten für Speisewasserarten
Spezifikation
Spezifikation
Accu100
AccuQuatro U-Paket-Kartusche, RO-Zufuhr
Name des Produkts
Fisherbrand™ AccuQuatro U Pack Kartusche >