Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Schläuche
Tygon™ E-3603 Tubing for laboratory and vacuum applications.
29.45 CHF - 733.00 CHF
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15108106
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00012 |
8 mm |
101.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15690211
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00004 |
4 mm |
29.45 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10140121
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00030 |
22.3 mm |
733.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15610221
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00038 |
11.1 mm |
366.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15517995
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00062 |
31.8 mm |
605.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Tygon™ E-3603 tubing from Saint-Gobain is crystal clear and flexible, handling virtually all organic chemicals found in the modern laboratory. It is non-oxidizing and non-contaminating, making it an ideal choice for a variety of applications. Tygon™ E-3603 has high tolerances and lot-to-lot consistency, which will yield reproducible results in your laboratory. It is non-toxic and non-contaminating, and less permeable than rubber tubing. The glassy-smooth inner bore helps prevent buildup to facilitate cleaning.- Lot-to-lot consistency for reproducible results
- Non-toxic and non-contaminating
- Smooth, polished inner wall
- Slips easily over fittings and grips securely for simple lab set-ups
- Contains no BPA or phthalates
- Standard sizes available to hold full vacuum at room temperature
Spezifikation
Clear | |
Schläuche |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Schläuche