Learn More
Tryptamin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11469003
Zum Warenkorb hinzufügen
Tryptamin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469003
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11469003
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11116.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Tryptamine is commonly used in the preparation of biologically active compounds such as neurotransmitters and psychedelics, multi-layered analysis, used to differentiate and identify biogenic amines1
  • in the synthesis of indole ring-terminated thiol, ω-mercaptooctyltryptamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tryptamin wird häufig bei der Herstellung von biologisch aktiven Verbindungen wie Neurotransmittern und Psychedelika, für mehrschichtige Analysen, zur Differenzierung und Identifizierung biogener Amine1 und bei der Synthese von Indol-Ring-terminiertem Thiol, ω-Mercaptooctyltryptamidverwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61-54-1
Summenformel C10H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 160.22
MDL-Nummer MFCD00005661
InChI-Schlüssel APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tryptamine, 2-1h-indol-3-yl ethanamine, 3-2-aminoethyl indole, 1h-indole-3-ethanamine, 2-3-indolyl ethylamine, indol-3-ethylamine, indole, 3-2-aminoethyl, 2-indol-3-yl ethylamine, 2-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, tryptaminMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1150
ChEBI CHEBI:16765
IUPAC-Name 2-(1H-Indol-3-yl)Ethanamin
SMILES NCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tryptamine
Schmelzpunkt 111°C to 116°C
Siedepunkt 137°C (0.15 mmHg)
Flammpunkt 185°C (365°F)
Menge 50 g
Beilstein 125513
Empfindlichkeit Air sensitive
Merck Index 14,9796
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,Methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 160.22
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251684 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA11116.18,A11116.09
Chargennummer10242471 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2022 Catalog NumberA11116.18,A11116.09
Chargennummer10215222 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11116.18,A11116.09
Chargennummer10097675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11116.18,A11116.09
Chargennummer10220668 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11116.18,A11116.09
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tryptamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-(Indol-3-yl)ethylamine
Name des Produkts
Tryptamin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >