Learn More
5-Methoxytryptamin Hydrochlorid 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10386670
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Methoxytryptamin Hydrochlorid 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10386670
250 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10386670
Marke: Thermo Scientific Acros 126132500
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 66-83-1
Summenformel C11H14N2O·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 226.71
MDL-Nummer MFCD00012684
InChI-Schlüssel TXVAYRSEKRMEIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxytryptamine hydrochloride, mexamine hydrochloride, o-methylserotonin hydrochloride, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-5-methoxyindole hydrochloride, unii-4265ib6qek, 5-methoxy-1h-indole-3-ethylamine hydrochloride, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methoxy-, monohydrochloride, 5-methoxy tryptamine hcl, 5 methoxytryptamine hydrochlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6198
IUPAC-Name 2-(5-Methoxy-1H-Indol-3-yl)Ethanamin;Hydrochlorid
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CCN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxytryptamine hydrochloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 246.0°C to 248.0°C
Farbe Beige bis weiß
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Merck Index 14, 6002
Formelmasse 226.71
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methoxytryptamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Name des Produkts
5-Methoxytryptamin Hydrochlorid 97 %, Thermo Scientific™ >