Beschreibung
Tryptamine is commonly used in the preparation of biologically active compounds such as neurotransmitters and psychedelics, multi-layered analysis, used to differentiate and identify biogenic amines1
- in the synthesis of indole ring-terminated thiol, ω-mercaptooctyltryptamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tryptamin wird häufig bei der Herstellung von biologisch aktiven Verbindungen wie Neurotransmittern und Psychedelika, für mehrschichtige Analysen, zur Differenzierung und Identifizierung biogener Amine1 und bei der Synthese von Indol-Ring-terminiertem Thiol, ω-Mercaptooctyltryptamidverwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tryptamine |
Schmelzpunkt | 111°C to 116°C |
Siedepunkt | 137°C (0.15 mmHg) |
Flammpunkt | 185°C (365°F) |
Menge | 10 g |
Beilstein | 125513 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Merck Index | 14,9796 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO,Methanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 160.22 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Tryptamine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-(Indol-3-yl)ethylamine