Learn More
Peroxyessigsäure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10302633
Zum Warenkorb hinzufügen
Peroxyessigsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10302633
100 ml
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 ml
500 mL
Artikelnummer. 10302633
Marke: Thermo Scientific Acros 257751000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Oxidationsreagenz
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-21-0, 7722-84-1, 64-19-7
InChI-Schlüssel KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Peressigsäure, Peroxyessigsäure, Monoperessigsäure, Acetylhydroperoxid, peroxoacetic acid, monoperacetic acid, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1
PubChem CID 6585
IUPAC-Name Ethanperoxosäure
SMILES CC(=O)OO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Peroxyessigsäure
Schmelzpunkt -44.0 °C
Dichte 1.1300 g/ml
Siedepunkt 105.0 °C
Flammpunkt 62 °C
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C2H4O3
Menge 100 ml
Fieser 01,785; 02,307; 03,219; 04,372; 05,505; 06,452; 08,386; 11,402; 12,378
Merck Index 15,7263
Relative Dichte 1.13
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich. Andere Löslichkeiten: frei löslich in Schwefelsäure, frei löslich in Alkohol und Ether
Molekulargewicht (g/mol) 76.05
Formelmasse 76.05
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Peroxyessigsäure, Thermo Scientific Chemicals >