Learn More
Tryptamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10427390
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 61-54-1 | C10H12N2 | 160.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61-54-1
Summenformel C10H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 160.22
MDL-Nummer MFCD00005661
InChI-Schlüssel APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tryptamine, 2-1h-indol-3-yl ethanamine, 3-2-aminoethyl indole, 1h-indole-3-ethanamine, 2-3-indolyl ethylamine, indol-3-ethylamine, indole, 3-2-aminoethyl, 2-indol-3-yl ethylamine, 2-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, tryptamin
PubChem CID 1150
ChEBI CHEBI:16765
IUPAC-Name 2-(1H-Indol-3-yl)Ethanamin
SMILES NCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tryptamine
Schmelzpunkt 113.0°C to 117.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 137.0°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt 185°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Beilstein 22,I,636
Merck Index 15,9976
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone, practically insoluble in ether, benzene and, chloroform
Formelmasse 160.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flocken oder kristallines Pulver